Print…
trans-2-Hexen-1-ol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: trans-Hex-2-en-1-ol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W256218-1KG-K W256218-250G-K W256218-8KG-K
SIALW256218-1KG-KEA 256 EUR
SIALW256218-1KG-K SIALW256218-250G-K SIALW256218-8KG-K
trans-2-Hexen-1-ol, Sigma-Aldrich®
trans-2-Hexen-1-ol
Fórmula: C₆H₁₂O
Ponto de ebulição: 158 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 65…67 °C
Densidade: 0,8459 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002927
Número CAS: 928-95-0
EINECS: 213-191-2
UN: 1987
ADR: 3,III