cis-4-Hexen-1-ol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
cis-Hex-4-en-1-ol
A19266.06
A19266.14
A19266.06EA
42.6
EUR
A19266.06
A19266.14
cis-4-Hexen-1-ol ≥97%
cis-4-Hexen-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 928-91-6
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 65°(149°F)
Odour: Pleasant
Boiling Point: 158°
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00148974
Fórmula:
C₆H₁₂O Ponto de ebulição: 158 °C Densidade: 0,857 Ponto de Inflamação: 65 °C (149 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00148974 Número CAS: 928-91-6 EINECS: 213-187-0 UN: 1987 ADR: 3,III |