Print…
cis-3-Hexen-1-ol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: cis-Hex-3-en-1-ol
120770100 120770500
ACRO120770100EA 46.8 EUR
ACRO120770100 ACRO120770500
cis-3-Hexen-1-ol 98%
cis-3-Hexen-1-ol
Fórmula: C₆H₁₂O
Ponto de ebulição: 156…157 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –60 °C
Densidade: 0,848 g/cm³
Ponto de Inflamação: 59 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063217
Número CAS: 928-96-1
EINECS: 213-192-8
UN: 1987
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04719
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.845 to 0.853 g/ml
GC ≥97.5 %