cis-2-Penten-1-ol ≥97% remainder mainly trans-isomer
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(Z)-2-Penten-1-ol
A14262.06
A14262.14
A14262.22
A14262.06EA
60.4
EUR
A14262.06
A14262.14
A14262.22
cis-2-Penten-1-ol ≥97% remainder mainly trans-isomer
cis-2-Penten-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 1576-95-0
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.13
Flash Point: 48°(118°F)
Refractive Index: 1.4360
Boiling Point: 138°
Beilstein Reference: 1719473
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00063208
Fórmula:
C₅H₁₀O Peso Molecular: 86.13 g/mol Ponto de ebulição: 138 °C Densidade: 0.853 Ponto de Inflamação: 48 °C (118 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00063208 Número CAS: 1576-95-0 EINECS: 216-415-7 UN: 1987 |