cis-2-Hexen-1-ol ≥94% remainder mainly trans isomer
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
cis-Hex-2-en-1-ol
A13734.06
A13734.14
A13734.06EA
72.8
EUR
A13734.06
A13734.14
cis-2-Hexen-1-ol ≥94% remainder mainly trans isomer
cis-2-Hexen-1-ol
Purity: 94%
CAS No.: 928-94-9
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.4410
Boiling Point: 158°
Beilstein Reference: 1719708
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00063209
Fórmula:
C₆H₁₂O Peso Molecular: 100.16 g/mol Ponto de ebulição: 158 °C Densidade: 0.847 Ponto de Inflamação: 54 °C (129 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00063209 Número CAS: 928-94-9 EINECS: 213-190-7 UN: 1987 ADR: 3 III |