Print…
Ethyl-3,4,5-trihydroxybenzoate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Gallic acid ethyl ester, Ethyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Ethyl gallate
A13733.09 A13733.18
A13733.09EA 46.9 EUR
A13733.09 A13733.18
Ethyl-3,4,5-trihydroxybenzoate ≥98%
Ethyl-3,4,5-trihydroxybenzoate
Purity: 98% CAS No.: 831-61-8 Molecular Formula: C9H10O5 Formula Weight: 198.18 Melting Point: 148-152° Beilstein Reference: 2116014
Fórmula: C₉H₁₀O₅
Peso Molecular: 198.18 g/mol
Ponto de Fusão: 148…152 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016430
Número CAS: 831-61-8
EINECS: 212-608-5