Print…
5-Hexen-1-ol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
230324-25G 230324-5G
SIAL230324-25GEA 307 EUR
SIAL230324-25G SIAL230324-5G
5-Hexen-1-ol, Sigma-Aldrich®
5-Hexen-1-ol
Fórmula: C₆H₁₂O
Ponto de ebulição: 152…155 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –20 °C
Densidade: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 47 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002981
Número CAS: 821-41-0
EINECS: 212-477-4
UN: 1987
ADR: 3,III