Print…
4-Penten-1-ol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Pent-4-en-1-ol, 1-Penten-5-ol, 4-Penten-1-ol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
111279-10G 111279-1G 111279-50G
SIAL111279-10GEA 184 EUR
SIAL111279-10G SIAL111279-1G SIAL111279-50G
4-Penten-1-ol, Sigma-Aldrich®
4-Penten-1-ol
Fórmula: C₅H₁₀O
Ponto de ebulição: 137 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002975
Número CAS: 821-09-0
EINECS: 212-473-2
UN: 1987
ADR: 3,III