Print…
4-Penten-1-ol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A11178.14 A11178.22 A11178.06
A11178.14EA 207 EUR
A11178.14 A11178.22 A11178.06
4-Penten-1-ol ≥98%
4-Penten-1-ol
Fórmula: C₅H₁₀O
Ponto de ebulição: 134…137 °C
Densidade: 0,840
Ponto de Inflamação: 43 °C (109 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002975
Número CAS: 821-09-0
EINECS: 212-473-2
UN: 1987
ADR: 3,III