Print…
Álcool alílico zS, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 3-Hydroxypropene, 2-Propen-1-ol
MQ200
8.00974.0100 8.00974.1000
8.00974.0100EA 55.1 EUR
8.00974.0100 8.00974.1000
Álcool alílico zS, Sigma-Aldrich®
Álcool alílico
Fórmula: C₃H₆O
Peso Molecular: 58.08 g/mol
Ponto de ebulição: 97
Ponto de Fusão: –129 °C
Densidade: 0.854 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 21
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002920
Número CAS: 107-18-6
EINECS: 203-470-7
UN: 1098
ADR: 6.1 (3) I
Merck Index: 13,00283