Álcool alílico 98
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
3-Hydroxypropene, 2-Propen-1-ol
A15026.AP
A15026.AE
A15026.AU
A15026.APEA
69.2
EUR
A15026.AP
A15026.AE
A15026.AU
Álcool alílico 98
Álcool alílico
Purity: 98+%
CAS No.: 107-18-6
Molecular Formula: C3H6O
Formula Weight: 58.08
Flash Point: 22°(71°F)
Refractive Index: 1.4130
Odour: Pungent
Melting Point: -129°
Boiling Point: 95-97°
Beilstein Reference: 605307
Merck Reference: 14,286
UN No.: 1098
MDL No.: MFCD00002920
Fórmula:
C₃H₆O Peso Molecular: 58.08 g/mol Ponto de ebulição: 95…97 °C Ponto de Fusão: –129 °C Densidade: 0.852 Ponto de Inflamação: 22 °C (71 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002920 Número CAS: 107-18-6 EINECS: 203-470-7 UN: 1098 ADR: 6.1 I Merck Index: 13,00283 |