Álcool alílico 99%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
3-Hydroxypropene, 2-Propen-1-ol
102860010
102862500
102860025
ACRO102860010EA
71.4
EUR
ACRO102860010
ACRO102862500
ACRO102860025
Álcool alílico 99%, extra puro
Álcool alílico
Fórmula:
C₃H₆O Ponto de ebulição: 96…98 °C (760 mmHg) Ponto de Fusão: –129 °C Densidade: 0,85 g/cm³ Ponto de Inflamação: 21 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002920 Número CAS: 107-18-6 EINECS: 203-470-7 UN: 1098 ADR: 6.1, Merck Index: 13,00283 |
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4115 to 1.4145 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.3 % (K.F.) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤20 APHA |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.02 % |