Print…
10-Undecen-1-ol 98+% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
388990250 388991000
ACRO388990250EA 34.3 EUR
ACRO388990250 ACRO388991000
10-Undecen-1-ol 98+% estabilizado
10-Undecen-1-ol
Fórmula: C₁₁H₂₂O
Ponto de ebulição: 245…248 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –3 °C
Densidade: 0,846 g/cm³
Ponto de Inflamação: 93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004750
Número CAS: 112-43-6
EINECS: 203-971-0
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Stabilizer Abt 0.1% alpha-tocopherol (synthetic)