Print…
Citraconic anhydride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3-Methylfuran-2,5-dione
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
125318-100G 125318-25G 125318-500G
SIAL125318-100GEA 105 EUR
SIAL125318-100G SIAL125318-25G SIAL125318-500G
Citraconic anhydride, Sigma-Aldrich®
Citraconic anhydride
Fórmula: C₅H₄O₃
Peso Molecular: 112.08 g/mol
Ponto de ebulição: 213
Ponto de Fusão: 7…8 °C
Densidade: 1.243 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 101
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005522
Número CAS: 616-02-4
EINECS: 210-459-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III