Print…
Citraconic anhydride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
154791000 154792500 154790010 154790250
ACRO154791000EA 49.5 EUR
ACRO154791000 ACRO154792500 ACRO154790010 ACRO154790250
Citraconic anhydride 98%
Citraconic anhydride
Fórmula: C₅H₄O₃
Ponto de ebulição: 213 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 6…7 °C
Densidade: 1,245 g/cm³
Ponto de Inflamação: 101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005522
Número CAS: 616-02-4
EINECS: 210-459-0
UN: 2922
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4690 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure