Print…
Anidrido maleico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2,5-Furanedione
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
M188-1KG-A M188-25G-A M188-25KG-A M188-5KG-A
SIALM188-1KG-AEA 106 EUR
SIALM188-1KG-A SIALM188-25G-A SIALM188-25KG-A SIALM188-5KG-A
Anidrido maleico, Sigma-Aldrich®
Anidrido maleico
Fórmula: C₄H₂O₃
Ponto de ebulição: 200 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 51…53 °C
Densidade: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005518
Número CAS: 108-31-6
EINECS: 203-571-6
UN: 2215
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05727
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e48fcfd091622f49001009b383d7d62edf3521f5&vid=ca4d52f333124f172be23afe0d6384d67fc57a66&prid=web&clid=SAPDAM