Print…
Anidrido maleico para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2,5-Furanedione
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00408.0100 8.00408.0500 8.00408.1000 8.00408.5000 8.00408.9050 8.00408.9025
8.00408.0100EA 27 EUR
8.00408.0100 8.00408.0500 8.00408.1000 8.00408.5000 8.00408.9050 8.00408.9025
Anidrido maleico para síntese, Sigma-Aldrich®
Anidrido maleico
Fórmula: C₄H₂O₃
Ponto de ebulição: 200 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 51…53 °C
Densidade: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005518
Número CAS: 108-31-6
EINECS: 203-571-6
UN: 2215
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05727
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e48fcfd091622f49001009b383d7d62edf3521f5&vid=ca4d52f333124f172be23afe0d6384d67fc57a66&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble,(decomposition)
Melting Point 51 - 53 °C
Molar Mass 98.06 g/mol
Bulk Density 700 - 800 kg/m3
Boiling Point 202 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.8 hPa (52.9 °C)
Flash Point 103 °C
Explosion Limit 1.4 - 7.1 %(V)
Density 1.32 g/cm3 (55 °C)
pH 0.8 (550 g/l, H2O, 20 °C) Hydrolysis
Ignition Point 475 °C DIN 51794
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material