Print…
3-Methoxypropene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Allyl methyl ether
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
678201-25G 678201-5G
SIAL678201-25GEA 529 EUR
SIAL678201-25G SIAL678201-5G
3-Methoxypropene, Sigma-Aldrich®
3-Methoxypropene
Fórmula: C₄H₈O
Peso Molecular: 72.11 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008649
Número CAS: 627-40-7
EINECS: 210-997-6
UN: 3271
ADR: 3 II