1,1'-[Oxybis(ethyleneoxy)]diethylene ≥98% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Estabilização:
Stabilised with potassium hydroxide 0,1%
Stabilized 0.1% potassium hydroxide
Purity: 98%
CAS No.: 764-99-8
Molecular Formula: C8H14O3
Formula Weight: 158.20
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4470
Melting Point: -21°
Boiling Point: 198-199°
Beilstein Reference: 1752316
MDL No.: MFCD00054610
Fórmula:
H₂CCHO(CH₂)₂O(CH₂)₂OCHCH₂ Ponto de ebulição: 198…199 °C Ponto de Fusão: –21 °C Densidade: 0,968 Ponto de Inflamação: 83 °C (181 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00054610 Número CAS: 764-99-8 EINECS: 212-133-3 |