Print…
Ácido fumárico para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00269.0100 8.00269.1000 8.00269.2500 8.00269.9050
8.00269.0100EA 21.9 EUR
8.00269.0100 8.00269.1000 8.00269.2500 8.00269.9050
Ácido fumárico para síntese, Sigma-Aldrich®
Ácido fumárico
Fórmula: C₄H₄O₄
Ponto de ebulição: 356 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 287 °C
Densidade: 1,625 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 273 °C
Número MDL : MFCD00002700
Número CAS: 110-17-8
EINECS: 203-743-0
Merck Index: 13,04308
Encomendar
Solubility 4.9 g/l (20 °C)
Melting Point 287 °C
Molar Mass 116.07 g/mol
Boiling Point 290 °C (1013 hPa) (sublimed)
Vapor Pressure  - 0.001 hPa (20 °C)
Flash Point 230 °C
Density 1.64 g/cm3 (20 °C)
pH 2.1 (4.9 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 375 °C