Print…
Ácido fumárico 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
119750010 119750025 119751000 119750100
ACRO119750010EA 38.8 EUR
ACRO119750010 ACRO119750025 ACRO119751000 ACRO119750100
Ácido fumárico 99+%
Ácido fumárico
Fórmula: C₄H₄O₄
Ponto de ebulição: 356 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,62 g/cm³
Ponto de Inflamação: 230 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002700
Número CAS: 110-17-8
EINECS: 203-743-0
Merck Index: 13,04308
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 295 to 300 °C
Water ≤0.25 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 % (On anhydrous substance)