Citraconic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L04178.09
L04178.18
L04178.09EA
36.6
EUR
L04178.09
L04178.18
Citraconic acid ≥98%
Citraconic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 498-23-7
Molecular Formula: C5H6O4
Formula Weight: 130.10
Melting Point: 88-91°
Beilstein Reference: 1722679
Merck Reference: 14,2321
MDL No.: MFCD00078086
Fórmula:
C₅H₆O₄ Ponto de ebulição: 336 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 88…91 °C Densidade: 1,620 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00078086 Número CAS: 498-23-7 EINECS: 207-858-7 Merck Index: 14,2321 |