Print…
Ácido maleico 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
125230010 125231000 125230051 125230250
ACRO125230010EA 66.9 EUR
ACRO125230010 ACRO125231000 ACRO125230051 ACRO125230250
Ácido maleico 99%
Ácido maleico
Fórmula: C₄H₄O₄
Ponto de ebulição: 256 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 134…138 °C
Densidade: 1.59 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 127 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063177
Número CAS: 110-16-7
EINECS: 203-742-5
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05726
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3a1ea1f5bca5d5cf7fd40530f642f47db88908a&vid=1ac7f8cee2cd0433dbfb6e9271d41fe6ecc382c1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or granules and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 138 °C
Water ≤2 %
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 % (on dry substance)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm