Print…
Ácido oléico
Fornecedor: Cayman Chemical
Sinônimos: (9Z)-9-Octadecenoic acid
90260-500 90260-1 90260-5 90260-10
CAYM90260-500EA 39 EUR
CAYM90260-500 CAYM90260-1 CAYM90260-5 CAYM90260-10
Ácido oléico
Ácido oléico
Fórmula: C₁₈H₃₄O₂
Peso Molecular: 282.47 g/mol
Ponto de ebulição: 286
Ponto de Fusão: 16.7
Densidade: 0.8946 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 180
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00064242
Número CAS: 112-80-1
EINECS: 204-007-1
Merck Index: 13,06898
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5aecc5dce4d0318386a45d7adb7c5822631010a&vid=892a2df4ecab3679b06983b84cd27ad334ef961f&prid=web&clid=SAPDAM