Print…
4-Pentenoic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
269020250 269020050 269021000
ACRO269020250EA 110 EUR
ACRO269020250 ACRO269020050 ACRO269021000
4-Pentenoic acid 99%
4-Pentenoic acid
Fórmula: C₅H₈O₂
Ponto de ebulição: 83…84 °C (12 mmHg)
Densidade: 0,975 g/cm³
Ponto de Inflamação: 89 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004408
Número CAS: 591-80-0
EINECS: 209-732-7
UN: 3265
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4273 to 1.4303 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (25°C) 0.971 to 0.979