Print…
Dimethyl fumarate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Fumaric acid dimethyl ester
A10402.14 A10402.22 A10402.30
A10402.14EA 33.6 EUR
A10402.14 A10402.22 A10402.30
Dimethyl fumarate ≥99%
Dimethyl fumarate
Purity: 99% CAS No.: 624-49-7 Molecular Formula: C6H8O4 Formula Weight: 144.13 Melting Point: 102-105° Boiling Point: 192-193° Merck Reference: 14,4287 MDL No.: MFCD00064438
Fórmula: C₆H₈O₄
Ponto de ebulição: 192…193 °C
Ponto de Fusão: 102…105 °C
Densidade: 1,37
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064438
Número CAS: 624-49-7
EINECS: 210-849-0
Merck Index: 14,4287