Print…
Dimethyl fumarate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Fumaric acid dimethyl ester
222180250 222181000 222185000
ACRO222180250EA 34.1 EUR
ACRO222180250 ACRO222181000 ACRO222185000
Dimethyl fumarate 99%
Dimethyl fumarate
Fórmula: C₆H₈O₄
Ponto de ebulição: 192…193 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 102…105 °C
Densidade: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064438
Número CAS: 624-49-7
EINECS: 210-849-0
Merck Index: 13,04308
Encomendar
Appearance White to light beige to light brown Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 107 °C
GC ≥98.5 %
Free acid ≤1.5 % (as Fumaric acid)