Print…
Dietilfumarato 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
114380010 114380100 114382500
ACRO114380010EA 206 EUR
ACRO114380010 ACRO114380100 ACRO114382500
Dietilfumarato 98%
Dietilfumarato
Fórmula: C₈H₁₂O₄
Ponto de ebulição: 218…219 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 1…2 °C
Densidade: 1,05 g/cm³
Ponto de Inflamação: 91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064455
Número CAS: 623-91-6
EINECS: 210-819-7
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4396 to 1.4416 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %