Dimetilmaleato 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Dimethyl Maleate, Maleic acid dimethyl ester
A18944.0B
A18944.0I
A18944.22
A18944.30
A18944.0BEA
157
EUR
A18944.0B
A18944.0I
A18944.22
A18944.30
Dimetilmaleato 96%
Dimetilmaleato
Purity: 96%
CAS No.: 624-48-6
Molecular Formula: C6H8O4
Formula Weight: 144.13
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.4420
Melting Point: -19°
Boiling Point: 204-205°
Beilstein Reference: 471705
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00008459
Fórmula:
C₆H₈O₄ Ponto de ebulição: 204…205 °C Ponto de Fusão: –19 °C Densidade: 1,151 Ponto de Inflamação: 91 °C (195 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008459 Número CAS: 624-48-6 EINECS: 210-848-5 UN: 2810 ADR: 6.1,III |