Print…
Dietilmaleato, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Maleic acid diethyl ester, Diethyl (Z)-2-butenedioate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W505005-10KG W505005-1KG W505005-SAMPLE
SIALW505005-10KGEA 852 EUR
SIALW505005-10KG SIALW505005-1KG SIALW505005-SAMPLE
Dietilmaleato, Sigma-Aldrich®
Dietilmaleato
Fórmula: C₈H₁₂O₄
Ponto de ebulição: 225 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –11 °C
Densidade: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009191
Número CAS: 141-05-9
EINECS: 205-451-9
Merck Index: 13,03150