Print…
Dietilmaleato 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Maleic acid diethyl ester, Diethyl (Z)-2-butenedioate
114440010 114440050 114442500
ACRO114440010EA 105 EUR
ACRO114440010 ACRO114440050 ACRO114442500
Dietilmaleato 97%
Dietilmaleato
Fórmula: C₈H₁₂O₄
Ponto de ebulição: 225 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –10 °C
Densidade: 1,06 g/cm³
Ponto de Inflamação: 93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009191
Número CAS: 141-05-9
EINECS: 205-451-9
Merck Index: 13,03150
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %