Print…
Dibutilmaleato 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Maleic acid dibutyl ester
353100010 353102500
ACRO353100010EA 59.8 EUR
ACRO353100010 ACRO353102500
Dibutilmaleato 97%
Dibutilmaleato
Fórmula: C₁₂H₂₀O₄
Peso Molecular: 228.29 g/mol
Ponto de ebulição: 274…277 °C
Densidade: 0.99 g/cm³
Ponto de Inflamação: 120 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009447
Número CAS: 105-76-0
EINECS: 203-328-4
UN: 3082
ADR: 9 III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %