Print…
Methyl oleate, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
75160-1ML 75160-5ML
75160-1MLEA 90.6 EUR
75160-1ML 75160-5ML
Methyl oleate, Supelco®
Methyl oleate
Fórmula: C₁₉H₃₆O₂
Ponto de ebulição: ∼218,5 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –20 °C
Densidade: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009578
Número CAS: 112-62-9
EINECS: 203-992-5
Merck Index: 12,06965
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52f5f5430eabbdf602314a4c68bb95d61fe9e163&vid=69c01f3fa323a50f19349d42ce195fc55a38b78d&prid=web&clid=SAPDAM