Print…
Methyl oleate, technical
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: cis-Oleic Acid Methyl Ester, Oleic acid methyl ester
414640010 414645000 414640050
ACRO414640010EA 56.6 EUR
ACRO414640010 ACRO414645000 ACRO414640050
Methyl oleate, technical
Methyl oleate
Fórmula: C₁₉H₃₆O₂
Peso Molecular: 296.49 g/mol
Ponto de ebulição: 186 °C (9 mmHg)
Ponto de Fusão: –20 °C
Densidade: 0.87 g/cm³
Ponto de Inflamação: 170 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009578
Número CAS: 67762-38-3
EINECS: 203-992-5
Merck Index: 12,06965
Encomendar
Appearance Clear yellow to amber Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥55 %
HPLC ≥98.0 %