Print…
Oleato de etilo
Fornecedor: Cayman Chemical
Sinônimos: Elaidic acid ethyl ester, (Z)-9-Octadecenoic acid ethyl ester, Oleic acid ethyl ester
10008201-50 10008201-1
CAYM10008201-50EA 27.8 EUR
CAYM10008201-50 CAYM10008201-1
Oleato de etilo
Oleato de etilo
Fórmula: C₂₀H₃₈O₂
Ponto de ebulição: 386 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –32 °C
Densidade: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 174 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009579
Número CAS: 111-62-6
EINECS: 203-889-5
Merck Index: 12,06965