Print…
Allyl acetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
185248-100ML 185248-500ML
SIAL185248-100MLEA 53.4 EUR
SIAL185248-100ML SIAL185248-500ML
Allyl acetate, Sigma-Aldrich®
Allyl acetate
Fórmula: C₅H₈O₂
Ponto de ebulição: 103 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –96 °C
Densidade: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 6 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008721
Número CAS: 591-87-7
EINECS: 209-734-8
UN: 2333
ADR: 3,II
Merck Index: 12,00293