Print…
Bisacrilamida, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Bis (N,N'-methylenebisacrylamide), N,N-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenediacrylamide, N,N’-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenebisacrylamide, BIS
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.10897.0050 1.10897.0100 1.10897.1000
1.10897.0050EA 49.5 EUR
1.10897.0050 1.10897.0100 1.10897.1000
Bisacrilamida, Sigma-Aldrich®
Bisacrylamide
Fórmula: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Peso Molecular: 154.17 g/mol
Ponto de ebulição: 125
Ponto de Fusão: 185
Densidade: 1.235 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 138
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008625
Número CAS: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
UN: 2811
ADR: 6.1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1b72b0c3cd5bb916c65f9e2337c5c3b05ea1c91&vid=368f6bf0bc8e0b35ffc7a57d85f5dd210ff0b409&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (acidimetric following saponification) (%) min. 99,0
DNases not detectable
Free acid (acrylic acid) (%) max. 0,02
Heavy metals (as Pb) (%) max. 0,001
Identity (IR-Spectrum) passes test
Water (%) max. 0,5