Print…
Bisacrilamida ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Bis (N,N'-methylenebisacrylamide), N,N-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenediacrylamide, N,N’-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenebisacrylamide, BIS
43701.22 43701.14
43701.22EA 147 EUR
43701.22 43701.14
Bisacrilamida ≥99%
Bisacrylamide
Purity: 99+% CAS No.: 110-26-9 Molecular Formula: C7H10N2O2 Formula Weight: 154.17 Physical Form: Powder Density: 1.235 Appearance: White Melting Point: 300° Beilstein Reference: 1706297 MDL No.: MFCD00008625
Fórmula: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Peso Molecular: 154.17 g/mol
Ponto de ebulição: 125
Ponto de Fusão: >300 °C
Densidade: 1.235
Ponto de Inflamação: 138
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008625
Número CAS: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1b72b0c3cd5bb916c65f9e2337c5c3b05ea1c91&vid=368f6bf0bc8e0b35ffc7a57d85f5dd210ff0b409&prid=web&clid=SAPDAM