Print…
Bisacrilamida 99+% para bioquímica, para eletroforese
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Bis (N,N'-methylenebisacrylamide), N,N-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenediacrylamide, N,N’-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenebisacrylamide, BIS
164790250 164791000 164795000
ACRO164790250EA 61.4 EUR
ACRO164790250 ACRO164791000 ACRO164795000
Bisacrilamida 99+% para bioquímica, para eletroforese
Bisacrylamide
Fórmula: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Peso Molecular: 154.17 g/mol
Ponto de ebulição: 125
Ponto de Fusão: 185 °C (decomposição)
Ponto de Inflamação: 138
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008625
Número CAS: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1b72b0c3cd5bb916c65f9e2337c5c3b05ea1c91&vid=368f6bf0bc8e0b35ffc7a57d85f5dd210ff0b409&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥99.0 %
UV at 290 nm A: ≤0.25
pH 5 to 7 (1 % in water)
Acrylic acid ≤0.05 %