Print…
Bisacrilamida 96%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Bis (N,N'-methylenebisacrylamide), N,N-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenediacrylamide, N,N’-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenebisacrylamide, BIS
163801000 163805000 163800025
ACRO163801000EA 45.8 EUR
ACRO163801000 ACRO163805000 ACRO163800025
Bisacrilamida 96%, extra puro
Bisacrylamide
Fórmula: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Peso Molecular: 154.17 g/mol
Ponto de ebulição: 125
Ponto de Fusão: 185 °C (decomposição)
Ponto de Inflamação: 138
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008625
Número CAS: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1b72b0c3cd5bb916c65f9e2337c5c3b05ea1c91&vid=368f6bf0bc8e0b35ffc7a57d85f5dd210ff0b409&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
HPLC ≥95.0 %