Print…
Acrilamida, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2-Propenamida
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
01700-1KG 01700-250G 01700-5KG
SIAL01700-1KGEA 81.9 EUR
SIAL01700-1KG SIAL01700-250G SIAL01700-5KG
Acrilamida, Sigma-Aldrich®
Acrilamida
Fórmula: C₃H₅NO
Peso Molecular: 71.08 g/mol
Ponto de ebulição: 232
Ponto de Fusão: 84.5
Densidade: 1.122 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 138
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008032
Número CAS: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
UN: 2074
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7687b7f17a8cdf31c559a33fd5d4021a2e50a40a&vid=fecebe0c34b037788df119c11bfc9637d78cda0d&prid=web&clid=SAPDAM