Print…
Acrilamida, Millipore®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2-Propenamida
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.10784.0100 1.10784.1000
1.10784.0100EA 50.1 EUR
1.10784.0100 1.10784.1000
Acrilamida, Millipore®
Acrilamida
Fórmula: C₃H₅NO
Peso Molecular: 71.08 g/mol
Ponto de ebulição: 232
Ponto de Fusão: 84.5
Densidade: 1.122 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 138
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008032
Número CAS: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
UN: 2074
ADR: 6.1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7687b7f17a8cdf31c559a33fd5d4021a2e50a40a&vid=fecebe0c34b037788df119c11bfc9637d78cda0d&prid=web&clid=SAPDAM