Acrilamida ≥99.9%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
36545.14
36545.22
36545.14EA
62.4
EUR
36545.14
36545.22
Acrilamida ≥99.9%
Acrilamida
Purity: 99.9%
CAS No.: 79-06-1
Molecular Formula: CH2=CHCONH2
Formula Weight: 71.08
Flash Point: 138°(280°F)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.322
Sensitivity: Air and Light Sensitive
Odour: Odourless
Melting Point: 82-85°
Boiling Point: 125°/25mm
Beilstein Reference: 605349
Merck Reference: 14,129
UN No.: 2074
MDL No.: MFCD00008032
Fórmula:
C₃H₅NO Ponto de ebulição: 125 °C (25 mmHg) Ponto de Fusão: 82…85 °C Densidade: 1,322 Ponto de Inflamação: 138 °C (280 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008032 Número CAS: 79-06-1 EINECS: 201-173-7 UN: 2074 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,129 |