Print…
Fumaroyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Fumaryl chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
151386-100G 151386-25G
SIAL151386-100GEA 255 EUR
SIAL151386-100G SIAL151386-25G
Fumaroyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fumaroyl chloride
Fórmula: C₄H₂Cl₂O₂
Peso Molecular: 152.96 g/mol
Ponto de ebulição: 161
Ponto de Fusão: –2 °C
Densidade: 1.41 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000733
Número CAS: 627-63-4
EINECS: 211-005-4
UN: 1780
ADR: 8 II