Fumaroyl chloride 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Fumaryl chloride
A14540.14
A14540.22
A14540.14EA
57.8
EUR
A14540.14
A14540.22
Fumaroyl chloride 95%
Fumaroyl chloride
Purity: 95%
CAS No.: 627-63-4
Molecular Formula: C4H2Cl2O2
Formula Weight: 152.97
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.5000
Odour: Acrid
Melting Point: -2°
Boiling Point: 159-161°
Beilstein Reference: 1721342
UN No.: 1780
MDL No.: MFCD00000733
Fórmula:
C₄H₂Cl₂O₂ Peso Molecular: 152.96 g/mol Ponto de ebulição: 159…161 °C Ponto de Fusão: –2 °C Densidade: 1.413 Ponto de Inflamação: 73 °C (163 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000733 Número CAS: 627-63-4 EINECS: 211-005-4 UN: 1780 ADR: 8 II |