Print…
Fumaroyl chloride 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
165971000 165975000 165970250
ACRO165971000EA 125 EUR
ACRO165971000 ACRO165975000 ACRO165970250
Fumaroyl chloride 95%
Fumaroyl chloride
Fórmula: C₄H₂Cl₂O₂
Ponto de ebulição: 161…164 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –2 °C
Densidade: 1,41 g/cm³
Ponto de Inflamação: 73 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000733
Número CAS: 627-63-4
EINECS: 211-005-4
UN: 1780
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4980 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %