Print…
trans-Dicloroetileno, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D62209-100G D62209-25G D62209-5G
SIALD62209-100GEA 360 EUR
SIALD62209-100G SIALD62209-25G SIALD62209-5G
trans-Dicloroetileno, Sigma-Aldrich®
trans-Dicloroetileno
Fórmula: C₂H₂Cl₂
Ponto de ebulição: 48 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –49 °C
Densidade: 1,257 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00062942
Número CAS: 156-60-5
EINECS: 205-860-2
UN: 1150
ADR: 3,II
Merck Index: 12,00093