trans-Dicloroetileno ≥98% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Estabilização:
Estabilizado com éter monometílico de hidroquinona (4-metoxifenol, MEHQ)
Stabilized with 4-methoxyphenol
Purity: 98%
CAS No.: 156-60-5
Molecular Formula: C2H2Cl2
Formula Weight: 96.94
Flash Point: 2°(35°F)
Refractive Index: 1.4455
Melting Point: -50°
Boiling Point: 47-49°
Beilstein Reference: 1420761
Merck Reference: 14,92
UN No.: 1150
MDL No.: MFCD00062942
Fórmula:
C₂H₂Cl₂ Ponto de ebulição: 47…49 °C Ponto de Fusão: –50 °C Densidade: 1,252 Ponto de Inflamação: 2 °C (35 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00062942 Número CAS: 156-60-5 EINECS: 205-860-2 UN: 1150 ADR: 3,II Merck Index: 14,92 |