3-Cloropropeno ≥98% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
3-Chloro-1-propene, Allyl chloride
Estabilização:
Stabilised with propylene oxide
A14330.0F
A14330.AP
A14330.0FEA
121
EUR
A14330.0F
A14330.AP
3-Cloropropeno ≥98% estabilizada
3-Cloropropeno
Stabilized with propylene oxide
Purity: 98%
CAS No.: 107-05-1
Molecular Formula: C3H5Cl
Formula Weight: 76.53
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -28°(-18°F)
Refractive Index: 1.4155
Odour: Sweet
Melting Point: -135°
Boiling Point: 44-46°
Beilstein Reference: 635704
Merck Reference: 14,289
UN No.: 1100
MDL No.: MFCD00000984
Fórmula:
C₃H₅Cl Ponto de ebulição: 44…46 °C Ponto de Fusão: –135 °C Densidade: 0,939 Ponto de Inflamação: –28 °C (–18 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00000984 Número CAS: 107-05-1 EINECS: 203-457-6 UN: 1100 ADR: 3,I Merck Index: 14,289 |