Print…
2,3-Dicloropropeno, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2,3-Dichloro-1-propene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D72603-100G D72603-25G
SIALD72603-100GEA 318 EUR
SIALD72603-100G SIALD72603-25G
2,3-Dicloropropeno, Sigma-Aldrich®
2,3-Dicloropropeno
Fórmula: C₃H₄Cl₂
Peso Molecular: 110.97 g/mol
Ponto de ebulição: 92.5
Ponto de Fusão: –83.1 °C
Densidade: 1.209 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 10
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000943
Número CAS: 78-88-6
EINECS: 201-153-8
UN: 2047
ADR: 3 II